Learn More
(S)-N-tritilaziridina-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (S)-N-Tritylaziridine-2-carboxylate |
| CAS | 75154-68-6 |
| Fórmula molecular | C23H21NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2S)-1-(Triphenylmethyl)-2-aziridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-tritilaziridin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1572 |