Learn More
Metil (S)-(+)-Mandelato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (S)-(+)-Mandelate |
| CAS | 21210-43-5 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | +)-Mandelic Acid Methyl Ester, (+)-Methyl Mandelate, (S)-(+)-Mandelic Acid Methyl Ester, (S)-(+)-Methyl Mandelate, (S)-Mandelic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl Mandelate, L-(+)-Mandelic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Methyl (S)-alpha-Hydroxybenzeneacetate, Methyl L-Mandelate','Methyl d-Mandelate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-hidroxi-2-fenilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |