Learn More
Metil (S)-(-)-lactato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11405937 25 g 25 g
11418800 5 g 5 g
11415937 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11405937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24468.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
It is used in pharmaceutical industry, agricultural fields and is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la industria farmacéutica, agricultura y también como disolvente.
Solubilidad
Miscible. Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27871-49-4
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00064265
Clave InChI LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Sinónimo methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropanoato de metilo
SMILES COC(=O)[C@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-(-)-lactate
Punto de fusión -44°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 135°C to 138°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Índice de refracción 1.414
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1720587
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible. Hydrolyzes in water.
Rotación óptica −8.2° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 97%