Learn More
Metil((S)-4-Metil-2-[2-oxo-2-[[(S)-1-feniletil]amino]etil]etil]pentilocarbatomo, TRC
Código de producto. 30484016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484016 100 mg 100 miligramos
30467361 250 mg 250 miligramos
30469134 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM322015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930280-44-7
Fórmula molecular C18H28N2O3
Peso molecular (g/mol) 320.43
Sinónimo N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamic Acid Methyl Ester, Carbamic acid, N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]-, methyl ester, Methyl N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate, N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamic Acid Methyl Ester, Carbamic acid, N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]-, methyl ester, Methyl N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate
Nombre IUPAC metilo N-[(2S)-4-metil-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-feniletil]amino]etil]pentil]carbamato
SMILES COC(=O)NC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)N[C@@H](C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O3/c1-13(2)10-15(12-19-18(22)23-4)11-17(21)20-14(3)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,13-15H,10-12H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.21