Learn More
Metil (S)-(+)-3-hidroxibutirato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (S)-3-Hydroxybutanoate |
| CAS | 53562-86-0 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3S)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(S)-, (+)-(3S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (S)-3-Hydroxybutyric acid methy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](C)O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-Hidroxibutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |