Learn More
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387701 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10387701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343860010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Nombre de nota 99%
CAS 53562-86-0
Color Incolora
Densidad 1.0550g/mL
Punto de ebullición 63°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O3
Índice de refracción 1.4190 to 1.422
Número MDL MFCD00064461
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.055
Condición de rotación específica +21.5° (20°C c=neat)
Rotación específica + 21.5
Sinónimo methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
Clave InChI LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)CC(C)O
Nombre IUPAC (3S)-3-Hidroxibutanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 118.13
PubChem CID 6950307
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación