Learn More
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374376 5 g 5 g
11364376 1 g 1 g
11384376 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19996.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53562-86-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate serves as an optically active starting material used in organic synthesis. It is also used in the preparation of (-)-methyl elenolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo sirve como un material de partida ópticamente activo en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de (-)-elenolato de metilo.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53562-86-0
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00064461
Clave InChI LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
PubChem CID 6950307
Nombre IUPAC (3S)-3-Hidroxibutanoato de metilo
SMILES COC(=O)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 56°C to 58°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 5 g
Beilstein 1720583
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Rotación óptica +48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%