Learn More
(S)-3-Hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10127420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127420 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10127420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414450010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Nombre de nota 99%
CAS 36615-45-9
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H12O3
Índice de refracción 1.5180 to 1.52
Número MDL MFCD00221509
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica − 44.20 (21.00°C c=3,1,2−dichloroeth)
Rotación específica -44.2
Sinónimo s-methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropionate, methyl s---3-hydroxy-3-phenylpropionate, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, methylester, bs
Clave InChI VZHHCQFCDCJKIX-VIFPVBQESA-N
SMILES COC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)O
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 180.2
PubChem CID 6993014
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso