Learn More
(S)-(+)-3-Hidroxi-2-metilpropionato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420830 2 g 2 g
11430830 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044483.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80657-57-4 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate is used as a starting material for the synthesis of dictyostatin, discodermolide and spongidepsin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80657-57-4
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00064520
Clave InChI ATCCIZURPPEVIZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate, methyl s-+-3-hydroxy-2-methylpropionate, s-+-3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, methyl 2s-3-hydroxy-2-methylpropanoate, 2-methyl-3-hydroxypropanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, 2s, s-+-methyl 3-hydroxy-2-methylpropionate, s-3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, +-methyl l-beta-hydroxyisobutyrate, methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate #
PubChem CID 10192563
Nombre IUPAC (2S)-3-hidroxi-2-metilpropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)- (+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
Color Incolora
Densidad 1.07 g/mL
Punto de ebullición 74°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 2 g
Beilstein 1720830
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol.
Rotación óptica +27° (c=4 in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido