Learn More
Metil (S)-(+)-2-oxopirrolidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489058 5 g 5 g
15487546 25 g 25 g
15497546 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62543.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4931-66-2 | C17H14F3N3S2 | 381.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4931-66-2
Fórmula molecular C17H14F3N3S2
Peso molecular (g/mol) 381.44
Número MDL MFCD00080931
Clave InChI JLGLYOGXDCENSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl l-pyroglutamate, methyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, l-pyroglutamic acid methyl ester, methyl pyroglutamate, methyl 5-oxo-l-prolinate, s-methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, proline, 5-oxo-, methyl ester, methyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, h-pyr-ome, s-+-methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylate
PubChem CID 78646
Nombre IUPAC N'-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]{[(4-isothiocyanatophenyl)methyl]sulfanyl}methanimidamide
SMILES CN=C(NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)SCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate
Color Amarillo
Densidad 1.226 g/mL
Punto de ebullición 90°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido