Learn More
(S)-1-Boc-5-oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447016 5 g 5 g
15437016 1 g 1 g
15457016 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62091.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108963-96-8 | C11H17NO5 | 243.259 g/mol
Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate in medicine, pharmacy, cosmetics, and industrial, artificial flavoring and fragrance agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-1-Boc-5-oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo se utiliza en medicina, farmacéuticos, cosmética, productos industriales, aromatizantes artificiales y fragancias.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108963-96-8
Fórmula molecular C11H17NO5
Peso molecular (g/mol) 243.259
Número MDL MFCD06809720
Clave InChI FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-pyroglutamic acid methyl ester, boc-pyr-ome, s-1-tert-butyl 2-methyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl l-n-boc-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl boc-l-pyroglutamate, s-5-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pglu-ome, pubchem12135
PubChem CID 10868485
Nombre IUPAC (2S)-5-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 2-O-metilo de 1-O-terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane.
Rotación óptica −32° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 98%