Learn More
[(RS)-(Difenilmetil)sulfinil]acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051976 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0540.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[(RS)-(Difenilmetil)sulfinil]acetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate
CAS 63547-25-1
Nombres de analitos o componentes Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate, Modafinil Imp. C (EP), Modafinil Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3S/c1-19-15(17)12-20(18)16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,16H,12H2,1H3
SMILES COC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC metil 2-benzhidrilsulfinilacetato
Peso molecular (g/mol) 288.36
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.082 g/mol