Learn More
Metil (RS)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato (éster metílico del ácido fenilciclohexilglicólico), Mikromol™
Descripción
Metil (RS)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato (éster metílico del ácido fenilciclohexilglicólico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| CAS | 10399-13-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H20 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester, Oxybutynin Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato de metilo |
| Mostrar más |