Learn More
Ácido metil (RS)-(2,2,2-tricloro-1-hidroxietil)fosfonato (desmetilmetrifonato), Mikromol™
Descripción
Ácido metil (RS)-(2,2,2-tricloro-1-hidroxietil)fosfonato (desmetilmetrifonato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylmetrifonate |
| CAS | 684-31-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylmetrifonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H6 Cl3 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, monomethyl ester, Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, methyl ester (7CI), Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, monomethyl ester (8CI,9CI), Demethyltrichlorfon, Demethyltrichlorphon, Desmethyltrichlorphone, Monomethyltrichlorphon, O-Methyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate, Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Cl3O4P/c1-10-11(8,9)2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | COP(=O)(O)C(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido metoxi-(2,2,2-tricloro-1-hidroxietil)fosfínico |
| Mostrar más |