Learn More
Rojo de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl red |
| CAS | 493-52-7 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1164 |