Learn More
Rojo de metilo, TRC
Código de producto. 30470070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470070 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33306510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl red
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15 H15 N3 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 269.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1164