Learn More
Rojo de metilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412688 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11412688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16690.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Las cepas bacterianas aisladas de los lodos contaminados con colorantes decoloraron un azocolorante tóxico, a saber, el rojo de metilo (MR). El rojo de metilo se utiliza en la prueba del rojo de metilo (prueba MR), que se emplea para identificar las bacterias que producen ácidos estables mediante mecanismos de fermentación ácida mixta de la glucosa
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las cepas bacterianas aisladas de los lodos contaminados con colorantes decoloraron un azocolorante tóxico, a saber, el rojo de metilo (MR).El rojo de metilo se utiliza en la prueba del rojo de metilo (prueba MR), que se emplea para identificar las bacterias que producen ácidos estables mediante mecanismos de fermentación ácida mixta de la glucosa.
Solubilidad
Insoluble en agua.Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Punto de fusión 179°C to 182°C
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Número MDL MFCD00002425
Beilstein 750102
Índice Merck 14,6119
Sinónimo C.I. 13020
Información de solubilidad Insoluble aq. soln.. Soluble in ethanol.
Cantidad 25 g
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 269.30
PubChem CID 10303
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3