Learn More
Solución roja de metilo, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Red Solution |
| CAS | 493-52-7 |
| Fórmula molecular | C15H15N3O2 |
| Número MDL | MFCD00002425 |
| Número UN | 1170 |
| Beilstein | 1843037 |
| Cantidad | 100 mL |
| Clave InChI | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl Red solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol