Learn More
Rojo de metilo, solución al 0,01 %, puro, soluble en alcohol, C.I 13020, indicador de grado, Fisher Chemical
Código de producto. 10020280 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10020280 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10020280 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5150L/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Número MDL 2425
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl red 0.01% solution, contains methylated spirit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide