Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, sal sódica, reactivo ACS
Código de producto. 10509983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10509983 100 g Frasco de vidrio 100 g
10065700 10 g Frasco de vidrio 10 g
10371491 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509983 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 414841000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845-10-3
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 291.286
Número MDL MFCD00002426
Clave InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
Nombre IUPAC sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red, sodium salt
Nombre de nota Pure
Claridad (Aqueous) Passes Test
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Índice Merck 15, 6192
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.27
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Índice de color n.º 13020
Color Naranja-rojo a amarillo
Cantidad 100 g
Forma física Líquido