Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, sal sódica, indicador, puro
Código de producto. 10025973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025973 500 g Frasco de vidrio 500 g
10651365 25 g Frasco de vidrio 25 g
10296000 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10025973 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151415000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845-10-3
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 291.286
Número MDL MFCD00002426
Clave InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
Nombre IUPAC sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red, sodium salt
Nombre de nota pure
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Índice Merck 15, 6192
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.27
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Índice de color n.º 13020
Color Gris o blanco a amarillo
Cantidad 500 g
Forma física Escamas