Learn More
Sal sódica de rojo de metilo, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442882 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11442882 25 g
1 options
Código de producto. 11442882 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215254725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl red sodium salt
Nombre de nota For ACS analysis
CAS 845-10-3
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Sinónimo 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid sodium salt
Clave InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
Peso molecular (g/mol) 291.286
PubChem CID 4465632
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.3
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo