Learn More
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. 10518630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10518630 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10518630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5150/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Número MDL 2425
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Punto de fusión 178°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Sólido