Learn More
Indicador rojo de metilo, reactivo farmacopea europea, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623830 100 g Frasco de vidrio 100 g
15633830 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15623830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32654100G
Solicitar formato a granel o personalizado
React. farmacopea europea, indicador de ácido-base
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Número MDL MFCD00002425
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 2
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Punto de fusión 179°C to 182°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 750102
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3g/mol
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Complies for sensitivity
Intervalo de transición visual 4.4 to 6.0
Densidad 0.989g/cm3
Color Color morado
Cantidad 100 g
Forma física Polvo