Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, clorhidrato, reactivo ACS
Código de producto. 10206011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206011 25 g Frasco de vidrio 25 g
10479091 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10206011 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 339320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63451-28-5
Fórmula molecular C15H16ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 305.762
Número MDL MFCD00012614
Clave InChI ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020
PubChem CID 113227
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico; clorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red hydrochloride
Claridad Passes Test
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4NNC6H4COOH·HCl
Beilstein 16, 329
Índice Merck 15, 6192
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.76
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Color De negro a azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo