Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl red |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.3 |