Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, reactivo ACS
Código de producto. 10482971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10482971 25 g Frasco de vidrio 25 g
10311501 10 g Frasco de vidrio 10 g
10340384 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10482971 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 423970250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Número MDL MFCD00002425
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Punto de fusión 178.0°C to 182.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Intervalo de transición visual from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Beilstein 16, 329
Índice Merck 15, 6192
Color De morado a rojo
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Grado Reactivo ACS