Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo
Código de producto. 11422688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422688 100 g 100 g
11432688 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422688 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16690.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Las cepas bacterianas aisladas de los lodos contaminados con colorantes decoloraron un azocolorante tóxico, a saber, el rojo de metilo (MR). El rojo de metilo se utiliza en la prueba del rojo de metilo (prueba MR), que se emplea para identificar las bacterias que producen ácidos estables mediante mecanismos de fermentación ácida mixta de la glucosa
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las cepas bacterianas aisladas de los lodos contaminados con colorantes decoloraron un azocolorante tóxico, a saber, el rojo de metilo (MR).El rojo de metilo se utiliza en la prueba del rojo de metilo (prueba MR), que se emplea para identificar las bacterias que producen ácidos estables mediante mecanismos de fermentación ácida mixta de la glucosa.
Solubilidad
Insoluble en agua.Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Número MDL MFCD00002425
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 13020
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Punto de fusión 179°C to 182°C
Beilstein 750102
Índice Merck 14,6119
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.