Learn More
Rojo de metilo a 1 g/l en solución indicadora de agua, Chem Lab
Código de producto. 11913343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11913343 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11913343 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL06.1303.0250
Especificaciones
Color Rojo
CAS 845-10-3
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Concentración 1 g/L
Densidad 1 g/mL
Peso molecular (g/mol) 291.28
Envase Polietileno
pH 4.4 to 6.2
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido