Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, solución en metanol al 0,1 % p/v
Código de producto. 11338967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338967 100 mL 100 ml
11470151 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338967 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038698.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 74886-84-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74886-84-3
Número MDL MFCD00002425
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Concentración 0.1% w/v solution in ethanol
Número UN UN1170
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas