Learn More
Metilo (R)-(-)-Mandelito, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (R)-(-)-Mandelate |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3/t8-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |