Learn More
Metil (R)-(-)-mandelato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328945 1 g 1 g
11338945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14065.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20698-91-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20698-91-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00064247
Clave InChI ITATYELQCJRCCK-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo methyl r---mandelate, r---methyl mandelate, r-methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, d---mandelic acid methyl ester, methyl 2r-2-hydroxy-2-phenylacetate, r-methyl mandelate, methyl d---mandelate, r-mandelic acid methyl ester, r---mandelic acid methyl ester, methyl hydroxy phenyl acetate #
PubChem CID 2724623
Nombre IUPAC metil (2R)-2-hidroxi-2-fenilacetato
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (R)-(-)-mandelate
Punto de fusión 56°C to 58°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 3589447
Rotación óptica −144° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%