Learn More
Metil (R)-(+)-lactato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10590934 25 g Frasco de vidrio 25 g
10005712 1 g Glass bottle 1 g
10219410 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10590934 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414490250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17392-83-5 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17392-83-5
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00004517
Clave InChI LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate
PubChem CID 637514
ChEBI CHEBI:74611
SMILES COC(=O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (R)-(+)-lactate
Color Incolora
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 144.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 25 g
Número UN 3272
Gravedad específica 1.09
Condición de rotación específica + 8.50 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 8.50
Información de solubilidad Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with most common organic solvents
Nombre IUPAC metil (2R)-2-hidroxipropanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl (R)-(+)-lactate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.