Learn More
Metil (R)-(-)-β-hidroxiisobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (R)-(-)-β-hydroxyisobutyrate |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Punto de ebullición | 60.0°C (4.0 Torr) |
| Temperatura de inflamación | 81°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HOCH2CH(CH3)COOCH3 |
| Índice de refracción | 1.4243 |
| Mostrar más |