Learn More
Metil (R)-3-hidroxibutirato, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate |
| CAS | 3976-69-0 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | metil (3R)-3-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 118.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?