Learn More
Metil (R)-3-hidroxibutirato, TRC
Código de producto. 30474709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474709 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30474709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3125801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate
CAS 3976-69-0
Fórmula molecular C5 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMILES COC(=O)C[C@@H](C)O
Nombre IUPAC metil (3R)-3-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 118.131
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063