Learn More
Metil (R)-(-)-3-hidroxibutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369005 1 g 1 g
11379005 5 g 5 g
11389005 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14151.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3976-69-0 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Can undergo aldol-type reactions with aldehydes with either syn- or anti-selectivity according to the conditions, for use in the synthesis of chiral β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las aplicaciones
Se pueden experimentar reacciones de tipo aldol con aldehídos con sin- o anti-selectividad según las condiciones, para su uso en la síntesis de ß-lactamas quirales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3976-69-0
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00063289
Clave InChI LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
Nombre IUPAC metil (3R)-3-hidroxibutanoato
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 56°C to 58°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.422
Cantidad 1 g
Beilstein 3648161
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%