Learn More
Metil (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimetil-4-oxazolidinacarboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10525134 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10625125 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426350010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95715-86-9
Fórmula molecular C12H21NO5
Peso molecular (g/mol) 259.30
Número MDL MFCD00674041
Clave InChI ZNBUXTFASGDVCL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-3-tert-butyl 4-methyl 2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl r-+-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 3-tert-butyl 4-methyl 4r-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate, r-+-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl r-n-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, r-+-3-boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, methyl r-+-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 3-tert-butyl 4-methyl r-+-2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl 3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine-4-r-carboxylate
PubChem CID 688220
Nombre IUPAC 3-O-terc-butil 4-O-metil (4R)-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3,4-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Densidad 1.0820g/mL
Punto de ebullición 89.0°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.3
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.