Learn More
(R)-2-[(terc-butildimetilsilil)oxi]-2-(3-clorofenil)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (R)-2-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-2-(3-chlorophenyl)acetate |
| CAS | 153294-01-0 |
| Fórmula molecular | C15H23ClO3Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-3-Chloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzeneacetic Acid Methyl Ester, (R)- 3-Chloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23ClO3Si/c1-15(2,3)20(5,6)19-13(14(17)18-4)11-8-7-9-12(16)10-11/h7-10,13H,1-6H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-(3-clorofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1105 |