Learn More
(R)-2-[(terc-butildimetilsilil)oxi]-2-(3-clorofenil)acetato de metilo, TRC
Código de producto. 30478855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30478855 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30478855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3051881G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (R)-2-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-2-(3-chlorophenyl)acetate
CAS 153294-01-0
Fórmula molecular C15H23ClO3Si
Cantidad 1 g
Sinónimo (alphaR)-3-Chloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzeneacetic Acid Methyl Ester, (R)- 3-Chloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzeneacetic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23ClO3Si/c1-15(2,3)20(5,6)19-13(14(17)18-4)11-8-7-9-12(16)10-11/h7-10,13H,1-6H3/t13-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC (2R)-2-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-(3-clorofenil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 314.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1105
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.