Learn More
(R)-1-(1-feniletil)-1H-imidazol-4-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (R)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate |
| CAS | 61045-91-8 |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Metomidate, (R)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-8-12(14-9-15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2C(C(OC)=O)=CN=C2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1R)-1-feniletil]imidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.106 |