Learn More
Metil quinoxalina-6-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492678 1 g 1 g
11402688 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16689.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23088-23-5
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00102618
Clave InChI VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
Nombre IUPAC metil quinoxalina-6-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl quinoxaline-6-carboxylate
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 98%