Learn More
Metilquinoxalina-2-carboxilato, Mikromol™
Código de producto. 30049267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049267 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049267 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3695.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metilquinoxalina-2-carboxilato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
CAS 1865-11-8
Nombres de analitos o componentes Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Nombre IUPAC metil quinoxalina-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 188.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0586 g/mol