Learn More
Metiquinolina-4-carboxilato (~90%), TRC
Código de producto. 30483584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483584 5 mg 5 miligramos
30466039 50 mg 50 miligramos
30479350 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3423535MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21233-61-4
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.19
Sinónimo Methyl quinoline-4-carboxylate
Nombre IUPAC Metilquinolina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)c1ccnc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl quinoline-4-carboxylate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)9-6-7-12-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0633