Learn More
Piruvato de metilo, TRC
Código de producto. 30464393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464393 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30464393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32698050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Pyruvate
CAS 600-22-6
Fórmula molecular C4H6O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C(=O)C
Nombre IUPAC metil 2-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0317