Learn More
Piruvato de metilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10710585 500 g Frasco de vidrio 500 g
10503254 25 g Frasco de vidrio 25 g
10081330 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10710585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127655000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-22-6
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00008754
Clave InChI CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
Nombre IUPAC metil 2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pyruvate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 137.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCO2CH3
Índice de refracción 1.4065
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 616
Índice Merck 15, 8135
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido