Learn More
Pirrol-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480658 1 g 1 g
15400668 250 mg 250 miligramos
15490658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54340.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2703-17-5 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Methyl pyrrole-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirrol-3-carboxilato de metilo se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2703-17-5
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD00967074
Clave InChI WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-pyrrolecarboxylate, 3-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, pubchem22507, acmc-1cmqn, methylpyrrole-3-carboxylate, 4,5-methoxy-carbonylpyrrole, methyl pyrrole 3-carboxylate
PubChem CID 12361759
Nombre IUPAC 1H-pirrol-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pyrrole-3-carboxylate
Punto de fusión 85°C to 89°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%