Learn More
Metil pirazin-2-carboxilato, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479892 100 g 100 g
11459892 5 g 5 g
11469892 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479892 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12028.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6164-79-0
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00014611
Clave InChI TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 72662
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pyrazine-2-carboxylate
Punto de fusión 56°C to 60°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 118345
Índice Merck 14,7959
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza ≥98%