Learn More
Metil pirazin-2-carboxilato, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459892 5 g 5 g
11469892 25 g 25 g
11479892 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459892 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12028.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6164-79-0
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00014611
Clave InChI TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 72662
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pyrazine-2-carboxylate
Punto de fusión 56°C to 60°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 118345
Índice Merck 14,7959
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza ≥98%