Learn More
Pirazina-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966741 5 g 5 g
11956741 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443170050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6164-79-0 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6164-79-0
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Clave InChI TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 72662
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pyrazine-2-carboxylate
Punto de fusión 59.5°C to 61.5°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl pyrazine-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.